Stampa…
Sistemi a flusso tangenziale, Vivaflow® 50 e 200
Fornitore: Sartorius
VF20P0 VF20P2 VF20P3 VF20P4 VF20P7 VF20H1 VF20H0 VF20H2 VF20P1 VF20H9 VF20P9 VF20H4
512-4069EA 734 EUR
512-4069 512-4070 512-4071 512-4072 512-4074 515-0140 515-0139 515-0141 511-0876 518-0090 518-0091 518-0104
Sistemi a flusso tangenziale, Vivaflow® 50 e 200
Filtri Cassette a flusso tangenziale
Vivaflow® 50 e 200 sono cassette crossflow pronte all'uso per la filtrazione e la concentrazione di campioni da 100 ml a 3 l o da 500 ml a 5 l. La superficie della membrana per ogni dispositivo è, rispettivamente, di 50 cm² o 200 cm². I dispositivi sono dotati di tutti gli accessori necessari per il funzionamento con una pompa da laboratorio e una testa della pompa di misura 16. Per accelerare la concentrazione e aumentare la resa in volume, è possibile collegare insieme fino a sei cassette Vivaflow® 50 o due Vivaflow® 200. Perfetta adattabilità per applicazioniMore Product Information