Stampa…
Matracci per filtrazione sotto vuoto, Büchner, con kit di montaggio KECK™, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 222 EUR
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Matracci per filtrazione sotto vuoto, Büchner, con kit di montaggio KECK™, DURAN®
Fiasche Matracci filtranti
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Fino a 2000 ml in vetreria tipo Erlenmeyer, da vetreria tipo flaconi da 3000 ml
  • Kit di montaggio incluso con raccordo per tubo flessibile rimovibile, vite e guarnizioni
  • Conformi alle "Norme sulla sicurezza del prodotto e dell'attrezzatura"
  • Standard USP
Resistente al vuoto.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certificazioni: ISO 6556 (Formato Erlenmeyer)
DIN 12475 (Formato bottiglia)