Stampa…

Reattivo di Luff-Schoorl per determinazione degli zuccheri riducenti

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

5058.5000EA 112 EUR
5058.5000 5058.1000
Reattivo di Luff-Schoorl per determinazione degli zuccheri riducenti
Reattivo di Luff-Schoorl

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Passes test
Density (20/4) 1.14 - 1.16
pH (20°C) 9,7 - 10,3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR