Stampa…
, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore (Oncogene)
Synonyms: Disodio 4-nitrofenil fosfato esaidrato
4876-1 4876-5
4876-1EA 64.8 EUR
4876-1 4876-5
, Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Peso molecolare: 371.144 g/mol
Punto di fusione: 300
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066288
CAS Number: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5