Stampa…
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 0.1 mol/l in soluzione acquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Idranal III, Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico
Fiala per preparare 1 l di soluzione
4871.EA 49.99 EUR
4871.
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 0.1 mol/l in soluzione acquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3