Stampa…
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Fornitore: CERTOCLAV
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 2595 EUR
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
I modelli CertoClav sono ideali per i laboratori di piccole dimensioni e permettono di sterilizzare terreni di coltura, contenitori in vetro, plastica, gomma, tessuti e i materiarli sintetici resistenti al vapore.
Il flusso di vapore naturale generato dalla camera circolare e la presenza di un rubinetto di sfiato del vapore garantiscono una ventilazione efficiente, requisito essenziale per una perfetta sterilizzazione di oggetti cavi e cilindrici.
Modelli CV-EL: con quattro pressioni/temperature di esercizio: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar;More Product Information