Stampa…
Autoclave verticale, FVG
Fornitore: FEDEGARI
MBG2 MBG3
481-0712EA 0 EUR
481-0712 481-0713
Autoclave verticale, FVG
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
La serie FVG è composta da sterilizzatori a vapore saturo con carico verticale dall'alto. Gli sterilizzatori FVG sono idonei per il trattamento dei materiali di laboratorio standard, vetreria, strumenti vari, terreni di coltura, residui di laboratorio non patogeni, e costituiscono la scelta ideale per applicazioni ordinarie in microbiologia, analisi e controlli qualità, istituti di ricerca, università, laboratori farmaceutici e clinici e industrie di vario genere.
  • Esclusivo sistema di sigillatura del coperchio con guarnizione pneumatica
  • Tubi e camera in