Stampa…

Ftalato di bis(2-etilesile) 2.000 µg/ml in soluzione di metanolo, Supelco®

Fornitore: Merck

47994
47994.EA 42.2 EUR
47994.
Ftalato di bis(2-etilesile) 2.000 µg/ml in soluzione di metanolo, Supelco®
Standard Standard organici

Visualizza i codici

Specifiche

Descrizione Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Environmentally Preferable
CAS No. 117-81-7
Formula C₂₄H₃₈O₄

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR