Stampa…

Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone

Fornitore: Merck

47733-U
47733-UEA 75.6 EUR
47733-U
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone
Standard Standard organici

  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07


Attenzione: P202 - P210 - P233 - P240 - P241 - P308 + P313

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63515cbca62d9d0494a601e7bb5807ecac2aaaae&vid=63515cbca62d9d0494a601e7bb5807ecac2aaaae&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) Butyl methyl ketone
Environmentally Preferable
Densità 0,812 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS No. 591-78-6
N. MDL MFCD00009482
Formula CH₃(CH₂)₃COCH₃
Peso molecolare 100,16
Punto di fusione –57 °C (lit.)
Punto di ebollizione 127 °C (lit.)
Descrizione classe di pericolo H226 - H336 - H361f - H372
Punto di infiammabilità 23 °C
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione 2...30 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR