Stampa…
Potassio permanganato 0.02M (0.1N), meets analytical specification of Ph.Eur. standard volumetric solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
474370010
474370010.EA 46.9 EUR
474370010.
Potassio permanganato 0.02M (0.1N), meets analytical specification of Ph.Eur. standard volumetric solution
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Densità: 1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 13,00774
Visualizza i codici
Appearance purple-black liquid
Strength 0.0998 to 0.1002 N