Stampa…
Tritaghiaccio da laboratorio
Fornitore: WARING BLENDOR
IC20
474-0044EA 1410 EUR
474-0044
Tritaghiaccio da laboratorio
Tritaghiaccio
Il tritaghiaccio è portatile, con un design compatto e particolarmente idoneo per l'uso da banco. È dotato di un motore a ingranaggi a poli schermati, 24 giri/min. La speciale funzione di regolazione dell'altezza consente l'utilizzo di contenitori, fino a un'altezza massima di 230 mm. Ideale per l'erogazione di ghiaccio direttamente in un contenitore omogeneizzatore.
  • Pratico e veloce
  • Facile manutenzione
  • La regolazione dell'altezza consente il riempimento diretto di contenitori grandi
Apertura scivolo di alimentazione: 38x57 mm
Produzione di 56More Product Information