Stampa…
Frigoriferi da laboratorio MediLine, anti-scintilla con certificazione ATEX
Fornitore: Liebherr
LKEXV1800 FKEXV2600
471-1046EA 1831.87 EUR
471-1046 471-1076
Frigoriferi da laboratorio MediLine, anti-scintilla con certificazione ATEX
Refrigeratori
Frigoriferi anti-scintilla MediLine certificati ATEX con interni anti-esplosione e raffreddamento statico. Per la conservazione di materiali infiammabili.
  • Regolatore di temperatura esterno
  • Sportello bloccabile e reversibile
  • Scongelamento automatico con scomparto di scarico per acqua di sbrinamento (scarico manuale)
Intervallo di temperatura: da +1 a +15°C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements ofMore Product Information