Stampa…
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Fornitore: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Questi forni d'essiccazione sono progettate per tutte le applicazioni standard di essiccazione e tempra, oltre che per la sterilizzazione degli accessori per vetreria. Hanno un intervallo di temperatura compreso tra 50 e 300°C e sono destinate all'uso in laboratori biologici, chimici, medici, farmaceutici e fisici.
  • Controller microprocessore multifunzionale con touchscreen a colori da 4,3"
  • Memoria di cinque programmi utente
  • Profilo temperatura-tempo a cinque segmenti, cambio rapido
  • della temperatura e dell’orario impostati durante un programma in