Stampa…
Circolatori refrigerati e riscaldanti, MAGIO™ serie MS
Fornitore: Julabo GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1
461-1429EA 8440 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1
Circolatori refrigerati e riscaldanti, MAGIO™ serie MS
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Termostati a circolazione riscaldanti/raffreddanti
La serie MAGIO™ di circolatori refrigeranti e riscaldanti funzionano con una gamma di temperatura operativa che va da –50 a +300 °C e con una capacità riscaldante fino a 3 kW. Con la loro potente pompa di pressione/aspirazione, le unità MAGIO™ sono ideali per applicazioni a temperatura esterna. Una vasta gamma di accessori e un'eccellente dinamica fanno sì che i circolatori MAGIO™ possano essere adattati in modo modulare e individuale alle applicazioni.
  • Bright, easy to read display
  • Integrated programmer allows temperature time profiles to be run
  • Stainless