Stampa…
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti, CORIO™ serie CD-F
Fornitore: Julabo GmbH
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 4830 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Termostati a circolazione refrigeranti/riscaldanti, CORIO™ serie CD-F
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Termostati a circolazione riscaldanti/raffreddanti
I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperature di esercizio. Il modello CORIO™ CD è uno strumento avanzato, sviluppato con tecnologia professionale per applicazioni complesse, e può essere utilizzato per il controllo della temperatura di applicazioni interne ed esterne. L'ugello consente la regolazione continua del flusso della pompa nel sistema. I bagni in acciaio inox sono di lunga durata e sono dotati di un rubinetto di scarico integrato. Questi termostati a circolazioneMore Product Information