Stampa…
Refrigeratori a circolazione, gamma Microcool
Fornitore: LAUDA
L001046 L001047 L001048 L001049 L001051 L001052 L001053 L001054 L001055 L001056 L001057 L001058 L001059 L001060
461-1328EA 3280 EUR
461-1328 461-1329 461-1331 461-1332 LAUDL001051 LAUDL001052 LAUDL001053 LAUDL001054 LAUDL001055 LAUDL001056 LAUDL001057 LAUDL001058 LAUDL001059 LAUDL001060
Refrigeratori a circolazione, gamma Microcool
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
La gamma Microcool di refrigeratori a circolazione comprende cinque modelli compatti con capacità di raffreddamento da 0,25 a 1,2 kW con temperature d'esercizio da −10 fino a +40 °C. Un'interfaccia RS232 e un contatto di allarme sono integrati di serie e consentono l'integrazione del sistema nei processi, senza costi aggiuntivi.
  • L'interfaccia utente con ampio display a LED e la tastiera a membrana rendono le unità facili da usare
  • Pompa a blocchi di alta qualità con accoppiamento magnetico. L'accoppiamento magnetico della pompa e il motorino