Stampa…
Sistemi di controllo della temperatura, nuova serie PRESTO®
Fornitore: Julabo GmbH
9420300 9420401 9421401 9420801 9421801 9420801.T 9421801.T 9421912 9421923 9421913 9421922 9421912.TT 9421913.TT 9421922.TT 9421923.TT 9420452 9420452.T 9420852 9420852.T 9421852 9421852.T 9421502.T 9421502 9421552 9421562 9421563.S1 9420381.N1 9420411.N1 9420701.N1 9421411.N1 9421932.N1 9421933.N1 9421583.S1
461-0635EA 12120 EUR
461-0635 461-0636 461-0637 461-0735 461-0736 461-0879 461-0880 461-0804 461-0813 461-0807 461-0810 461-0806 461-0809 461-0812 461-0815 461-0881 461-0882 461-1107 461-1108 461-1109 461-1110 461-1006 461-1005 JULA9421552 JULA9421562 JULA9421563.S1 JULA9420381.N1 JULA9420411.N1 JULA9420701.N1 JULA9421411.N1 JULA9421932.N1 JULA9421933.N1 JULA9421583.S1
Sistemi di controllo della temperatura, nuova serie PRESTO®
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Sistemi di controllo della temperatura
I sistemi PRESTO® offrono un range di temperatura d'esercizio da –93 a +250 °C con elevata capacità refrigerante e riscaldante. Questi strumenti sono in grado di compensare reazioni esotermiche ed endotermiche a una velocità straordinaria e sono caratterizzati da portate elevate, pressione costante e accumulo della pressione della pompa controllato. Le variazioni della viscosità dei liquidi controllate tramite temperatura vengono bilanciate dinamicamente. Monitoraggio interno costante e pompe autolubrificanti per garantire una lunga durata. Il pannello a sfioramento integrato offre all'More Product Information