Stampa…
Bagni termostatati per calibrazioni
Fornitore: Julabo GmbH
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 12050 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Bagni termostatati per calibrazioni
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Circolatori per calibrazione
Questi bagni termostatati per calibrazione sono stati progettati per applicazioni in laboratorio quali procedure ISO, DKD, NAMAS, UKAS e sono conformi ai requisiti DIN EN ISO 9001:2000. Le unità sono dotate di una camera a temperatura costante e possono essere utilizzate per una calibrazione precisa di termosensori, strumenti di misurazione e termometri in conformità agli standard nazionali e internazionali. I modelli con serpentina di raffreddamento sono ideali per temperature comprese tra −30 e +200 °C e possono essere utilizzati anche come termostati per la calibrazione a temperatureMore Product Information