Stampa…
Blocchi intercambiabili per riscaldatori a blocchi, QBA, QBD e QBH
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 173 EUR
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Blocchi intercambiabili per riscaldatori a blocchi, QBA, QBD e QBH
Riscaldatori a blocchi Blocchi
Con una profondità di 63 mm, i blocchi Grant assicurano un controllo preciso della temperatura nelle applicazioni con provette.
  • Adatti per micropiastre o strip di provette da 0,2 ml
  • Utilizzabili con piastre per microtitolazione da 96 pozzetti a temperature normali o elevate
Blocco singolo L×P×A (mm): 140×50×63
Blocchi intercambiabili di dimensioni doppie solo per QBA2, QBD2 e QBH2.
Particolarmente indicati per le applicazioni di biologia molecolare e per le biotecnologie.
I blocchi QDP-H per provette singole, strip di provette o micropiastreMore Product Information