Stampa…
Bromuro 1.000 mg/l in acqua (da NaBr) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
458042WEA 164 EUR
458042W 458044B
Bromuro 1.000 mg/l in acqua (da NaBr) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Standard Standard anionici Standard di bromuri
Br in H₂O.
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.