Stampa…
Fluoruro 1.000 mg/l in acqua (da NaF) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
458004QEA 259 EUR
458004Q 458002X
Fluoruro 1.000 mg/l in acqua (da NaF) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Standard Standard anionici Standard di fluoruri
(F in H₂O).
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.