Stampa…
Scandio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Sc₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455964UEA 385.8 EUR
455964U 455962S
Scandio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Sc₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di scandio
Sc₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.