Stampa…
Bismuto soluzione standard, 1.000 mg/l Bi in acido nitrico dil. (da Bi) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455102FEA 161 EUR
455102F 455104H
Bismuto soluzione standard, 1.000 mg/l Bi in acido nitrico dil. (da Bi) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di bismuto
Bi in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.