Stampa…
Soluzioni standard di antimonio per ICP, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
455022GEA 153 EUR
455022G 455024Y 455034K
Soluzioni standard di antimonio per ICP, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di antimonio
Sb in HNO₃ 2% tr. acido tartarico.
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.