Stampa…
Forni a muffola, Thermolyne™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
F30420C-33 F30420C-33 F30420C-33-80 F30430CM-33 F48020-33 F6020C-33
BARNF30420C-33EA 0 EUR
BARNF30420C-33 455-0339 455-0343 455-0347 455-0341 455-0342
Forni a muffola, Thermolyne™
Stufe Muffole
I forni a muffola Thermolyne™ rappresentano la soluzione ideale di riscaldamento per diverse necessità applicative, dall'uso generico in laboratorio alle applicazioni industriali. Le unità sono ideali per riscaldamento rapido e controllo della temperatura fino a 1200 °C. I forni vengono utilizzati per analisi chimiche, analisi di materiali, determinazione di sostanze volatili negli impianti di trattamento delle acque reflue, impianti industriali, aziende farmaceutiche e cosmetiche, laboratori ambientali, laboratori agricoli e impianti di produzione della carta.