Stampa…
Acqua, Electran Molecular_Biology
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
445847DEA 165 EUR
445847D
Acqua, Electran Molecular_Biology
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Osmolalità (mOsm/kg) Max. 3
DNasi Not detected
RNasi Not detected
Proteasi Not detected
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm