Stampa…
Dispositivi rotanti, SB2 e SB3
Fornitore: Cole Parmer
SB2
445-2101EA 0 EUR
445-2101
Dispositivi rotanti, SB2 e SB3
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
I dispositivi rotanti offrono una miscelazione delicata ma efficace, adatti per mantenere i campioni biologici, ad esempio il sangue, in sospensione. Il modello SB3 è ideale per l'aerazione delle colture e applicazioni di agitazione generale. Il vassoio integrato cattura eventuali fuoriuscite dalle provette in rotazione. Il doppio supporto opzionale accessorio consente di utilizzare due supporti per provette contemporaneamente.
  • Angolo di miscelazione completamente regolabile
  • Il modello SB3 è dotato di display digitale per velocità e timer che consente una