Stampa…

Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, Electran per elettroforesi

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

444062FEA 58.6 EUR
444062F
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, Electran per elettroforesi
Sodio dodecile solfato (SDS)

Preparato da SDS 10807 AnalaR NORMAPUR®

Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densità: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay (W/V) (at preparation) 9.8 - 10.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR