Stampa…
VWR®, agitatore per micropiastre, ad alta velocità
Fornitore: VWR Collection
444-7016EA 7700 EUR
444-7016
VWR®, agitatore per micropiastre, ad alta velocità
Agitatori Agitatori per micropiastre, accessori
Ideale per applicazioni di biologia molecolare, lisi cellulare meccanica e chimica, miscelazione di campioni di tessuto, miscelazione di sospensioni citogenetiche e vortexamento di sospensioni cellulari. L'agitatore è ideale anche per l'emulsione di fluidi viscosi bipolari e per la miscelazione di fluidi in tubi di piccolo diametro. Specificamente progettato per agitare e/o vortexare le micropiastre in modalità temporizzata o continua. L'agitatore dispone di una modalità temporizzata programmabile da 1 secondo a 160 ore. Velocità e tempo possono essere facilmente regolati con le frecce su/More Product Information