Stampa…
VWR®, agitatori orbitali avanzati 10000
Fornitore: VWR Collection
444-2919EA 3930 EUR
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR®, agitatori orbitali avanzati 10000
Agitatori Agitatori orbitali
Agitatori digitali con controllo a microprocessore, ideali per applicazioni di miscelazione con carichi elevati, quali colture cellulari, studi sulla solubilità e procedure di estrazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. Il sistema di agitazione Accu-drive offre controllo della velocità, precisione, sicurezza e durata eccezionali; il sistema di agitazione monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il valore impostato anche in caso di variazioni del carico.
  • Due display LED indipendenti mostrano velocità e tempo
  • Timer