Stampa…
VWR®, Agitatore con piattaforma basculante per incubazione
Fornitore: VWR Collection
444-0762EA 3350 EUR
444-0762 444-0764 444-0763
VWR®, Agitatore con piattaforma basculante per incubazione
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
L'agitatore con piattaforma basculante per incubazione combina un movimento basculante uniforme con incubazione in un'unica unità da banco compatta. I canali a tenuta ermetica dell'alloggiamento proteggono i componenti interni dal contatto con i liquidi. Il controllo a microprocessore consente di regolare elettronicamente l'angolo di inclinazione, per consentire all'utente di regolare in modo semplice l'angolo di oscillazione da 0 a 15° con l'unità in funzione. Il controller PID della temperatura mantiene un controllo preciso della temperatura da ambiente 5 a 65 °C.
  • Regolazione