Stampa…
VWR®, Agitatori con piattaforma oscillante
Fornitore: VWR Collection
444-0142EA 1700 EUR
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Agitatori con piattaforma oscillante
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
Agitatori con piattaforma basculante con velocità variabile e inclinazione regolabile per un controllo ottimale della miscelazione, un leggero movimento ondulatorio è ideale per membrane per blotting e gel. Gli agitatori mantengono una velocità costante indipendentemente dal carico o dalle fluttuazioni di tensione. Agitatori di lunga durata in vari modelli con piattaforma in acciaio inossidabile con sovrapposizione singola o doppia.
  • Funzionamento continuo o temporizzato da 1 a 120 min, con spegnimento automatico
  • Il modello con doppia piattaforma aumenta la