Stampa…
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in pastiglie, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44367.KO
44367.KOEA 874 EUR
44367.KO
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in pastiglie, Ø 1 mm (0.04 in) x 2 mm (0.08 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223