Stampa…
Gallio ≥99.99999% (metals basis), in pastiglie, Ø 6 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44325.18
44325.18EA 492 EUR
44325.18
Gallio ≥99.99999% (metals basis), in pastiglie, Ø 6 mm
Gallio
Purity: 99.99999% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: max. weight 0.7g per pellet Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364