Stampa…

2,3,4,6-Tetraclorofenolo analytical standard, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo

442282
442282.EA 186 EUR
442282.
2,3,4,6-Tetraclorofenolo analytical standard, Supelco®
2,3,4,6-Tetraclorofenolo
Formula: C₆H₂Cl₄O
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,839 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 58-90-2
EINECS: 200-402-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a37f7b966e59ef9aee71f2919694a78a058f0a&vid=74a37f7b966e59ef9aee71f2919694a78a058f0a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR