Stampa…
Agitatori magnetici ad immersione, Multiposition, con telecomando
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 2570 EUR
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Agitatori magnetici ad immersione, Multiposition, con telecomando
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici, multiposizione
Agitatori magnetici compatti con trascinamento VARIOMAG, ermeticamente sigillati in una struttura esterna resistente in acciaio inox (eccetto i modelli MINI, con alloggiamento in plastica), ideali per l'utilizzo diretto nei bagnimaria. I modelli MINI hanno un ingombro ridotto e sono quindi adatti all'impiego negli strumenti analitici, nei portacuvette o nei fotometri, ma non possono essere utilizzati direttamente nei bagnimaria. Il numero massimo di punti di agitazione è 60. Il modello TELEMODUL 20 C ha 4 diverse impostazioni di potenza (25%, 50%, 75% e 100%) e può memorizzare 3 programmi,More Product Information