Stampa…
Agitatori magnetici con piastra riscaldante, ARE e AREX
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F20500162
442-1098EA 0 EUR
442-1098
Agitatori magnetici con piastra riscaldante, ARE e AREX
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatori magnetici con piastra in lega di alluminio rivestita che garantisce una distribuzione uniforme del calore e buona resistenza agli agenti chimici, ampiamente utilizzati per ricerca e sviluppo e in laboratori industriali e universitari.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Temperatura massima 370 °C
  • Per palloni di massimo 15 l (ARE) e 20 l (AREX)
  • Regolazione elettronica della velocità fino a 1500 giri/min
  • Magnete di azionamento PCM ad alta potenza
  • I modelli AREX mantengono una velocità costante anche in caso di variazioni