Stampa…
Agitatori magnetici con piastra riscaldante, RH basic e RH digital
Fornitore: IKA
5019800 5019802 5019803 4678002 4678003 4678000 5019700 5019702 5029700 5019703 5029702 5029703
442-0989EA 826 EUR
442-0989 442-0990 442-0991 442-1246 442-1109 442-1019 442-0986 442-0987 442-1025 442-0988 442-1084 442-1090
Agitatori magnetici con piastra riscaldante, RH basic e RH digital
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatori magnetici con piastra riscaldante in acciaio inox; le unità bianche sono dotate di piastra smaltata. Tutti i modelli sono di facile impiego e prevedono la regolazione della temperatura di sicurezza da 50 a 370 °C. Uscita elevata di riscaldamento di 600 W e piastra riscaldante in acciaio-rame per un riscaldamento rapido.
  • RH basic con filettatura M 10 per asta di supporto
  • Avvio graduale del motorino di agitazione per entrambi i modelli
  • Forte campo magnetico e ampio range di velocità per volumi fino a 15 L
  • RH digital è