Stampa…
Agitatori magnetici, serie MIX
Fornitore: 2MAG
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 799 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Agitatori magnetici, serie MIX
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatori magnetici ultrapiatti con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
  • Agitazione senza sbalzi
  • Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
MIX 1: Unità induttiva esente da manutenzione e usura
Idoneo per terreni viscosi
Impostazioni della potenza dell'agitatore in quattro passaggi: 5/10/15/20 W
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per impostazioni diMore Product Information