Stampa…

Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

44126.03 44126.MD
44126.03EA 410 EUR
44126.03 44126.MD
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico

CAS No.: 1184-16-3 Molecular Formula: C21H27N7NaO17P3 Formula Weight: 765.40 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4779954 MDL No.: MFCD00036973

Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Punto di fusione: 175 a 178 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036973
CAS Number: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR