Stampa…
Agitatori ad asta elettronici, serie Hei-TORQUE
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
501-62010-04 501-62020-00 501-62020-03 501-62020-04 501-64010-00 501-64010-03 501-64010-04 501-64020-00 501-64020-03 501-64020-04 501-61010-00 501-61010-03 501-61010-04 501-61020-00 501-61020-03 501-61020-04 501-62010-00 501-62010-03 501-62020-00-2
441-0395EA 1410 EUR
441-0395 441-0396 441-0397 441-0398 441-0399 441-0400 441-0401 441-0402 441-0403 441-0404 441-0387 441-0388 441-0389 441-0390 441-0391 441-0392 441-0393 441-0394 HEID501-62020-00-2
Agitatori ad asta elettronici, serie Hei-TORQUE
Dispositivi agitatori Agitatori ad asta
Potenti agitatori elettronici caratterizzati da funzionamento ad avvio graduale per prevenire fuoriuscite e schizzi di terreni. La velocità aumenta lentamente fino al raggiungimento del valore impostato. Entrambi i modelli sono caratterizzati da avvio e arresto sicuro tramite pannello touch intuitivo in vetro, per impedire avvii accidentali. Un sensore di sovratemperatura arresta l'unità in caso di surriscaldamento, rendendo quindi l'agitatore ideale per operazioni senza supervisione. Tutte le unità sono progettate per il funzionamento continuo 24 ore su 24, ad esempio applicazioni complesseMore Product Information