Stampa…
Cobalto 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43227.QK 43227.QJ
43227.QKEA 950 EUR
43227.QK 43227.QJ
Cobalto 99,995 Metals basis, slug, Puratronic®, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈3.6g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488