Stampa…
Omogeneizzatore, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
Fornitore: IKA
3787002 3787000 3787003 9024500
431-0181EA 2667 EUR
431-0181 431-0180 431-0182 IKAA9024500
Omogeneizzatore, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Modello con stativo, range volumetrico 250 - 30000 ml. Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche in presenza di variazioni della viscosità.
  • Display digitale per il monitoraggio preciso della velocità impostata ed effettiva
  • Ampia scelta di utensili di dispersione per soddisfare tutte le esigenze applicative
  • Protezione contro il sovraccarico del motore
  • Avvio graduale
  • Visualizzazione dei codici di errore
Optional shaft 431-2961 enables the T 50 basic to be used as a high-speed stirrer.
IP protection class according to DIN EN 60529:More Product Information