Stampa…

Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

42953.CGEA 139 EUR
42953.CG 42953.VA 42953.VU
Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Grafite

Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065

Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR