Stampa…

Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

42846.09 42846.18
42846.09EA 52.7 EUR
42846.09 42846.18
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobio

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.43g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126

Formula: Nb
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR