Stampa…

Sodio dodecile solfato (SDS), Millipore®

Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo

428016-25
428016-25EA 162 EUR
428016-25
Sodio dodecile solfato (SDS), Millipore®
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: 204…207 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR