Stampa…
Cromo ≥99.2% (metals basis), in polvere APS <10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41797.18 41797.30 41797.A1
41797.18EA 76.8 EUR
41797.18 41797.30 41797.A1
Cromo ≥99.2% (metals basis), in polvere APS <10 µm
Cromo
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469
Punto di fusione: 1840
Densità: 7.2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288