Stampa…
Feniletilamina, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
41346-5ML-F
41346-5ML-FEA 111 EUR
41346-5ML-F
Feniletilamina, Supelco®
Feniletilamina
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Peso molecolare: 121.18 g/mol
Punto di ebollizione: 200
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0.9639 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008184
CAS Number: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aecd7a7f6e8af8a640f0a4e13019453b8515157&vid=d3dfc0e3c807bdeb2f3bd974626208e728a6019e&prid=web&clid=SAPDAM