Stampa…

Dimetile ftalato, Supelco®

Fornitore: Merck

Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 50.6 EUR
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimetile ftalato, Supelco®
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 283,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR