Stampa…
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
Fornitore: IKA
3340000 3340002 3340003
412-0098EA 495 EUR
412-0098 412-0115 412-0116
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
Agitatori Agitatori vortex
Agitatore vortex con tre supporti intercambiabili e vari inserti per applicazioni differenti. Provette per microcentrifuga, piastre di microtitolazione, anche a fondo sferico o matracci di Erlenmeyer da 250 ml possono essere fissate mediante la speciale fascetta. Fare clic sui supporti saldamente fissati sull'unità in qualsiasi posizione. L'unità è stabile a velocità elevate e robusta grazie al fondo in zinco pressofuso rivestito.
  • Design compatto
  • Ampio range di velocità, regolabile all'infinito
  • Modalità "touch" o continua
  • Utilizzabile da 5 a 40 °